(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄ClNO₂ Poids moléculaire: 215,68 g/mol Point de fusion: 158…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012489 Numéro CAS: 7524-50-7 EINECS: 231-383-4 |