(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, (max. 3% H₂O) 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₁₇OP Poids moléculaire: 304,33 g/mol Point de fusion: 183…188 °C |
Numéro MDL:
MFCD00006994 Numéro CAS: 2136-75-6 EINECS: 218-375-6 |