Imprimer
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A13732.22EA 213 EUR
A13732.22 A13732.14 A13732.36
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate ≥98%
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate
Formule: C₄H₄N₂O
Poids moléculaire: 132,55 g/mol
Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012781
Numéro CAS: 38353-09-2
EINECS: 253-897-8