3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₄N₄ Poids moléculaire: 108,10 g/mol Point de fusion: 173…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005237 Numéro CAS: 16617-46-2 EINECS: 240-665-6 ADR: 6.1,III |