Acide 3-cyclohexène-1-carboxylique 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₀O₂ Poids moléculaire: 126,16 g/mol Point d'ébullition: 120…122 °C (10 mmHg) Point de fusion: 16…18 °C Densité: 1,082 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013781 Numéro CAS: 4771-80-6 EINECS: 225-314-7 ADR: 8,III |