Imprimer
L-Valine methyl ester hydrochloride 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15892.09EA 65 EUR
A15892.09 A15892.18
L-Valine methyl ester hydrochloride 99%
L-Valine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₂
Poids moléculaire: 167,63 g/mol
Point de fusion: 166 °C (déc.)
Numéro CAS: 6306-52-1
EINECS: 228-620-9