Imprimer

1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

A17463.06EA 38.3 EUR
A17463.06
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98%
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₉
Poids moléculaire: 322,27 g/mol
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004288
Numéro CAS: 3148-72-9
EINECS: 221-575-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR