Imprimer
4-(2-Furyl)-3-butén-2-one mélange cis- et trans 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19456.06EA 51 EUR
A19456.06 A19456.14 A19456.22
4-(2-Furyl)-3-butén-2-one mélange cis- et trans 98%
4-(2-Furyl)-3-butén-2-one
Formule: C₈H₈O₂
Poids moléculaire: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 112…115 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 33…38 °C
Point éclair: 103 °C (217 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039566
Numéro CAS: 623-15-4
EINECS: 210-774-3