2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl acetate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate
, 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl acetate
, Acetic Acid 2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl Ester
, 5-(2-Acetoxyethyl)-4-methylthiazole
Formule:
C₈H₁₁NO₂S Poids moléculaire: 185,24 g/mol Point d'ébullition: 116…118 °C (6 mmHg) Densité: 1,147 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005338 Numéro CAS: 656-53-1 EINECS: 211-515-7 |