1-Hydrazinophthalazine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₈N₄ Poids moléculaire: 196,64 g/mol Point de fusion: ∼ 275 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135998 Numéro CAS: 304-20-1 EINECS: 206-151-0 ADR: 6.1,III |