Imprimer

Ethyl-6-amino-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylate 95%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

B25549.06EA 444 EUR
B25549.06 B25549.03
Ethyl-6-amino-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-6-amino-5-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 167…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064224
Numéro CAS: 107575-60-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR