Imprimer

2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile 98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H25844.06EA 95.2 EUR
H25844.06 H25844.14
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile 98%
2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Poids moléculaire: 215,18 g/mol
Point d'ébullition: 76…82 °C (12 mmHg)
Densité: 1,152
Point éclair: 89 °C (152 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001844
Numéro CAS: 80866-87-1
EINECS: 279-591-4
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR