Imprimer
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26608.06EA 315 EUR
H26608.06
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine 95%
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₇N₃OS
Poids moléculaire: 181,22 g/mol
Point de fusion: 238…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658230
Numéro CAS: 113713-60-3
EINECS: None