Imprimer

4-Benzamidopiperidine hydrate 98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H27193.06EA 183 EUR
H27193.06
4-Benzamidopiperidine hydrate 98%
4-Benzamidopiperidine hydrate
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Poids moléculaire: 204,27 g/mol
Point de fusion: 136…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01314226
Numéro CAS: 33953-37-6
EINECS: 251-759-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR