Imprimer

1,2-Bis(3-indenyl)ethane 98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

H27195.06EA 121 EUR
H27195.06
1,2-Bis(3-indenyl)ethane 98%
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈
Poids moléculaire: 258,36 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191814
Numéro CAS: 18657-57-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR