(S)-2-Amino-6-guanidinohexanoic acid hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₆N₄O₂·HCl Poids moléculaire: 224,7 g/mol Point de fusion: 213…215 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012622 Numéro CAS: 1483-01-8 EINECS: 216-045-6 |