Imprimer
Methyl pyridazine-4-carboxylate 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H27449.06EA 357 EUR
H27449.06 H27449.03
Methyl pyridazine-4-carboxylate 96%
Methyl pyridazine-4-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₂
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953488
Numéro CAS: 34231-77-1