2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₄B₃NO₃ Poids moléculaire: 240,67 g/mol Point de fusion: 44…52 °C |
Numéro MDL:
MFCD03839440 Numéro CAS: 95010-17-6 |