Imprimer
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30634.09EA 240 EUR
H30634.09 H30634.03
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 172,21 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00619079
Numéro CAS: 5398-36-7