Imprimer
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32102.03EA 166 EUR
H32102.03
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 95%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Formule: C₁₂H₂₁NO₅
Poids moléculaire: 259,30 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02178987
Numéro CAS: 161948-70-5