Imprimer
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32662.09EA 211 EUR
H32662.09
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Poids moléculaire: 143,17 g/mol
Point de fusion: 287 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626872
Numéro CAS: 20485-41-0