Imprimer
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32786.06EA 261 EUR
H32786.06 H32786.03
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 201,3 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01456556
Numéro CAS: 170491-63-1