Imprimer
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32992.03EA 119 EUR
H32992.03 H32992.06
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile 97%
1H-Imidazol-4-ylacétonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Poids moléculaire: 107,12 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070306
Numéro CAS: 18502-05-1
ADR: 6.1,III