Imprimer
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H33341.03EA 71.1 EUR
H33341.03 H33341.06
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate ≥97%
Methyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 219,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038678
Numéro CAS: 17012-21-4