Imprimer
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iodure de 3-éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium
H34251.MDEA 110 EUR
H34251.MD H34251.03
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure 96%
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
Formule: C₂₁H₂₁IN₂S₂
Poids moléculaire: 492,44 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011956
Numéro CAS: 905-97-5