Imprimer
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H50251.MDEA 94.2 EUR
H50251.MD H50251.03
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 97%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C (0,4 mmHg)
Densité: 1,11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235185
Numéro CAS: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III