Imprimer
3-(Methylaminomethyl)pyridine 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50262.06EA 264 EUR
H50262.06 H50262.03
3-(Methylaminomethyl)pyridine 98%
N-Méthyl-1-(3-pyridinyl)méthanamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Poids moléculaire: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C (9 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023610
Numéro CAS: 20173-04-0
EINECS: 243-561-9