3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C7H9NO Poids moléculaire: 123,16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00111522 Numéro CAS: 2199-58-8 |