Imprimer

5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole 97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H51674.03EA 74.5 EUR
H51674.03
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole 97%
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formule: C₆H₃BrN₂O
Poids moléculaire: 199,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682026
Numéro CAS: 51376-06-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR