Imprimer
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52175.03EA 405 EUR
H52175.03
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid 95%
(S)-2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 229,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862939
Numéro CAS: 56502-01-3