Imprimer
3-(Diméthylamino)-1-(2-thiényl)-1-propanone chlorhydrate ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52377.06EA 686 EUR
H52377.06 H52377.MD H52377.03
3-(Diméthylamino)-1-(2-thiényl)-1-propanone chlorhydrate ≥97%
3-(Diméthylamino)-1-(2-thiényl)-1-propanone chlorhydrate
Formule: C₉H₁₃NOS
Poids moléculaire: 219,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126349
Numéro CAS: 5424-47-5