Imprimer

3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H52387.03EA 1010 EUR
H52387.03
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole ≥97%
3-Chloro-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₂ClN₃
Poids moléculaire: 103,51 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128812
Numéro CAS: 6818-99-1
EINECS: 229-892-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR