Imprimer
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52869.06EA 236 EUR
H52869.06
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Poids moléculaire: 164,955 g/mol
Point de fusion: 232…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411948
Numéro CAS: 351422-73-6