Imprimer
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53078.03EA 156 EUR
H53078.03 H53078.06
N-Boc-2-pyrroleboronic acid 96%
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₄
Poids moléculaire: 211,02 g/mol
Point de fusion: 105…108 °C
Numéro MDL: MFCD01318939
Numéro CAS: 135884-31-0