Imprimer
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53484.14EA 865 EUR
H53484.14 H53484.03 H53484.06
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine 96%
3,6-Di(2-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine
Formule: C₁₂H₈N₆
Poids moléculaire: 236,24 g/mol
Point de fusion: 225 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00121717
Numéro CAS: 1671-87-0