2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₇H₂₆N₂O₂ Poids moléculaire: 410,52 g/mol Point de fusion: 127…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039152 Numéro CAS: 13080-86-9 EINECS: 235-985-8 |