Néodyme ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre -200 mesh
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Dans une ampoule sous argon
Formule:
Nd Poids moléculaire: 144,24 g/mol Point d'ébullition: 2474 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1014,85 °C Densité: 6,46 g/cm³ (1240 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011130 Numéro CAS: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 UN: 1383 ADR: 4.2,I Indice Merck: 12,06538 |