1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₆N₂O₂ Poids moléculaire: 210,19 g/mol Point de fusion: 260 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014473 Numéro CAS: 27318-90-7 |