1-Benzoylpiperazine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O Poids moléculaire: 190,24 g/mol Point d'ébullition: 145 °C (0,05 mmHg) Point de fusion: 61…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00810192 Numéro CAS: 13754-38-6 |