Imprimer

(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone ≥98%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

H56007.06EA 244 EUR
H56007.06 H56007.03
(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone ≥98%
(+/-)-exo-6-Hydroxytropinone
Formule: C₈H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 155,20 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Numéro MDL: MFCD00135648
Numéro CAS: 5932-53-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR