3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylméthanol 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114,14 g/mol Point d'ébullition: 92…93 °C (25 mmHg) Densité: 1,101 Point éclair: 89 °C (192 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00051507 Numéro CAS: 3749-36-8 EINECS: 223-150-0 |