Imprimer
4-Hydroxyindanone 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H56184.06EA 491 EUR
H56184.06
4-Hydroxyindanone 97%
4-Hydroxyindanone
Formule: C₉H₈O₂
Poids moléculaire: 148,161 g/mol
Point de fusion: 242…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143330
Numéro CAS: 40731-98-4