Imprimer
(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H57753.03EA 313 EUR
H57753.03 H57753.MD
(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine ≥97%
(S)-1-Boc-(3-hydroxymethyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 201,27 g/mol
Point d'ébullition: 285…289 °C
Densité: 1,084
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 199174-24-8