Imprimer

Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H61385.03EA 154 EUR
H61385.03
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate 97%
Ethyl-5-bromo-2-methylnicotinate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 244,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698571
Numéro CAS: 129477-21-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR