Imprimer
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H62168.MDEA 213 EUR
H62168.MD
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formule: C14H18BNO4
Poids moléculaire: 275,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12755796
Numéro CAS: 943994-02-3