ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Poids moléculaire: 203,2 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663720 Numéro CAS: 14719-37-0 |