DL-Glutamic acid 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₉NO₄ Poids moléculaire: 147,13 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00063113 Numéro CAS: 617-65-2 EINECS: 210-522-2 |