Imprimer

1-Benzyl-L-aspartate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

H63128.03EA 54.8 EUR
H63128.03
1-Benzyl-L-aspartate 98%
1-Benzyl-L-aspartate
Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 223,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063186
Numéro CAS: 7362-93-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR