Methyl-4-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉FO₂ Poids moléculaire: 168,16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06203790 Numéro CAS: 174403-69-1 |