Imprimer
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63665.03EA 87 EUR
H63665.03
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 221,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00101003
Numéro CAS: 16155-03-6